Supelco® Organic Reference Standard, (+)-trans-Limonene 1,2-epoxide
Katalogové číslo 62136-1ML-F
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:6909-30-4
- Popis:(+)-trans-Limonene 1,2-epoxide
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD16652609
- Synonym(s):(+)-trans-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide; (1S,2R,4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide; (1S,4R)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene
- Molekulární hmotnost:152,23
- Hustota:0,930 g/ml at 20 °C (lit.)
- Bod vzplanutí:65 °C - Closed cup