Supelco® Organic Reference Standard, (+)-Borneol
68878-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:464-43-7
- Popis:(+)-Borneol
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H228
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00066427
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):endo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
- Bod tání:206 - 209 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:154,25
- Bod vzplanutí:65 °C - Closed cup
- GHS signal: GHS02
: P210