Supelco® Organic Reference Standard, (−)-Scopolamine Hydrochloride
Catalog # 37022-0.1MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:0,1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:55-16-3
- Popis:(−)-Scopolamine hydrochloride
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H300 + H310 + H330 - H317 - H318
- Podmínky k odeslání:DICE
- MDL čí.:MFCD00058096
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Hyoscine hydrochloride; Scopine tropate
- Vzorec:C₁₇H₂₁NO₄ ·HCl
- Molekulární hmotnost:339,81
- Skladovací teplota:−20 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Neat
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS06
Caution: P260 - P262 - P280 - P302 + P352 + P310 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338