Supelco® Organic Reference Standard, (−)-Isopulegol
59770-5ML
: Merck
:
- Bal.:5 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:89-79-2
- Popis:(−)-Isopulegol
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H302 - H315 - H319 - H335
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00134655
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol; (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
- Molekulární hmotnost:154,25
- Hustota:0,912 g/ml at 25 °C (lit.)
- Bod vzplanutí:78 °C - Closed cup
- Bod varu:212 °C (lit.)
- GHS signal: GHS07
: P261 - P264 - P270 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338