Organic reference standard, (-)-Isoledene, analytical standard, Supelco®
Catalog # 43201-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:95910-36-4
- Popis:(-)-Isoledene, ≥95,0% (GC)
- Vzorec:C₁₅H₂₄
- Skladovací teplota:2…8 °C
- Popis:(-)-Isoledene
- Bod varu:95 °C/5 mm Hg (lit.)
- Tvar:Neat