Supelco® Organic Reference Standard, (−)-Huperzine A
Catalog # 42643-25MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:102518-79-6
- Popis:(−)-Huperzine A
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H300 + H310 + H330
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01714949
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(−)-Selagine; Kimpukan A
- Vzorec:C₁₅H₁₈N₂O
- Molekulární hmotnost:242,32
- Skladovací teplota:2…8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Neat
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS06
Caution: P262 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P310 - P304 + P340 + P310