Organic reference standard, (-)-Ethyl L-lactate, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 08996-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:687-47-8
- Popis:(-)-Ethyl L-lactate, ≥98,5% (GC)
- Bod tání:−26 °C (lit.)
- Vzorec:C₅H₁₀O₃
- Popis:(-)-Ethyl L-lactate
- Bod varu:154 °C (lit.)