Supelco® Organic Reference Standard, (−)-Epigallocatechin
Catalog # 08108-1MG-F
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:970-74-1
- Popis:(−)-Epigallocatechin
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00075939
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(−)-cis-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol; (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavane
- Vzorec:C₁₅H₁₄O₇
- Molekulární hmotnost:306,27
- Bod vzplanutí:Not applicable