Supelco® Organic Reference Standard, (−)-β-Elemene
63965-25MG
: Merck
:
- Bal.:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:515-13-9
- Popis:(−)-β-Elemene
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00468041
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):β-Elemene; (1S,2S,4R)-(−)-2,4-Diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyclohexane; (1S,2S,4R)-1-Ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)cyclohexane
- Molekulární hmotnost:204,35
- Bod vzplanutí:98 °C