Orders LinkContactUsLinkComponent
Squeegees, Plastic
Dodavatel:   MICRONOVA
Squeegees, Plastic
Dodavatel:  MICRONOVA
Certifikáty
Squeegees, Plastic
Squeegees, Plastic
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These plastic, double foam squeegees are easy to sanitise.
  • Will not rust
  • Extremely durable
  • Synthetic rubber handle with PP frame
  • For use with HACCP compliance programs and colour coding
Integrated blade eliminates seams and crevices, reducing places for bacteria to grow. Frame handle is threaded for use with STA series of plastic handles.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • MICRSQDG-24
    Plastic squeegee with foam blade
    Plastic squeegee with foam blade
    01
    Zelená
    610 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 860,00 Kč
    2 860,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 860,00 Kč
  • MICRSQRE-24
    Plastic squeegee with foam blade
    Plastic squeegee with foam blade
    02
    Červený
    610 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 860,00 Kč
    2 860,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 860,00 Kč
  • MICRSQWH-24
    Plastic squeegee with foam blade
    Plastic squeegee with foam blade
    03
    Bílá
    610 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 860,00 Kč
    2 860,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 860,00 Kč
  • MICRSQYE-24
    Plastic squeegee with foam blade
    Plastic squeegee with foam blade
    04
    Žlutá
    610 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 860,00 Kč
    2 860,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 860,00 Kč
  • MICRSQWH-24R
    Plastic squeegee with rubber blade
    Plastic squeegee with rubber blade
    05
    Bílá
    610 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 860,00 Kč
    2 860,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 860,00 Kč