ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, trans-11-Vaccenic methyl ester
Supelco® Organic Reference Standard, trans-11-Vaccenic methyl ester
Catalog # CRM46905
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organic Reference Standard, trans-11-Vaccenic methyl ester
Catalog # CRM46905
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10 mg/ml in heptane
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material
  • Popis:
    trans-11-Vaccenic methyl ester
  • Podmínky uskladnění:
    –10...–25 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H410
  • Podmínky k odeslání:
    DICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Bod vzplanutí:
    –3,99 °C – Closed cup
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331