Orders LinkContactUsLinkComponent
Trace Metals-ICP Sample 2, certified reference material, Supelco®
Trace Metals-ICP Sample 2, 20 mL
Katalogové číslo QC1286-20ML
Dodavatel:   Merck
Trace Metals-ICP Sample 2, certified reference material, Supelco®
Katalogové číslo QC1286-20ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Trace Metals-ICP Sample 2, certified reference material, Supelco®
Trace Metals-ICP Sample 2, 20 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    20 mL
  • Popis:
    Trace Metals-ICP Sample 2
Specifikace