Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, (+)-γ−Tocopherol (Vitamin E) solution
Katalogové číslo V-021-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1,0 mg/ml in methanol
- Bal.:1 mL
- Standard:Certified reference material, Cerilliant®
- Čí. CAS:54-28-4
- Popis:(+)-γ−Tocopherol (Vitamin E) solution
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00066529
- M-Clarity quality level:MQ300
- Synonym(s):(+)-γ-Tocopherol; (R,R,R)-γ-Tocopherol; 7,8-Dimethyltocol
- Molekulární hmotnost:416,68
- Bod vzplanutí:9,7 °C - Closed cup
- Pk Info:Ampule of 1 ml
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311