ContactUsLinkComponent
Microcentrifuge, 5420 (General Laboratory Product)
Microcentrifuge, 5420 (General Laboratory Product)
Supplier:  EPPENDORF
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Microcentrifuge, 5420 (General Laboratory Product)
Supplier:  EPPENDORF
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • 521-2720
  • 521-2716
  • Model:
  • 5420
  • 5420
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Maximální kapacita:
  • 24× 1,5/2,0 ml
  • 24× 1,5/2,0 ml
  • Maximální rychlost:
  • 15060 min⁻¹
  • 15060 min⁻¹
  • Maximální relativní zrychlení:
  • 21300 ×g
  • 21300 ×g
  • Zrychlovací/brzdící rampy:
  • 10/10
  • 10/10
  • Časovač:
  • 10 s - 9:59 h, with continuous run function
  • 10 s - 9:59 h, with continuous run function
  • Úroveň hluku:
  • <56 dB(A)
  • <56 dB(A)
  • Napájení:
  • 230 V / 50 - 60 Hz
  • 230 V / 50 - 60 Hz
  • Spotřeba:
  • 290 W
  • 290 W
  • Š×H×V:
  • 240×350×220 mm
  • 240×350×220 mm
  • Hmotnost:
  • 13 kg
  • 13 kg
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Specifications
Related Information
Product Information
Rotors
Product Information
Frequently Bought Together