ContactUsLinkComponent
Automatická počítačka buněk, ADAM-MC2
Automatická počítačka buněk, ADAM-MC2
Catalog # 734-3337
Supplier:  NANOENTEK
undefined
Automatická počítačka buněk, ADAM-MC2
Catalog # 734-3337
Supplier:  NANOENTEK
Specifications
  • Model:
    ADAM-MC2
  • Zdroj světla:
    4 W, zelená LED dioda
  • Objem vzorku:
    13 µl
  • Popis:
    Automatický čítač buněk, evropský typ zástrčky
  • Sekvence:
    03
  • Š×H×V:
    276×277×270 mm
  • Hmotnost:
    7 kg
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
ADAM-MC2 je automatizovana fluorescenční počítačka buněk, která provádí počítání buněk a měření životaschopnosti s tou nejvyšší přesností a je schopna nahradit složité pracovní postupy průtokové cytometrie. V kombinaci s jednorázovými mikrofluidními sklíčky Accuchip je použití mimořádně jednoduché a ekonomické. Přístroj ADAM-MC2 využívá k barvení jader metodu PI (propidium jodid), nejmodernější optiku LED a detekční technologii CMOS. Stává se tak dokonalým řešením pro práci s agregovanými buňkami, buňkami nepravidelného tvaru nebo náročnými buňkami, jako jsou buňky CAR-T, CAR-NK nebo kmenové buňky z tukové tkáně.
  • Uvádí počet celkových buněk, životaschopných buněk, neživotaschopných buněk a životaschopnost buněk (%)
  • Ideální pro zbytky obsahující shluky buněk nebo buněčné populace nepravidelného tvaru
  • Krátká doba počítání, pouhých 25 s
  • Ovládání pomocí dotykové obrazovky – nepotřebujete další počítač/notebook
  • Jednoduchý, elegantní, intuitivní a snadno použitelný software
  • Možnost Wi-Fi pro odesílání výsledků e-mailem
  • Kompaktní, skladné provedení
Pro použití se 4kanálovými sklíčky Accuchip.
Delivery: Sada AccuChip a kalibrační částice jsou součástí čítače buněk.