ContactUsLinkComponent
Calibration Cylinder Kit, for Models 1720 E, D and C
  708-0006
 :  Hach
 :  
Calibration Cylinder Kit, for Models 1720 E, D and C
  708-0006
 :  Hach
 :  
  • Bal.:
    1 KIT
  • Měření zákalu:
    4000 NTU
  • Popis:
    Stablcal® stabilized formazine standard
  • Sekvence:
    10
  • Pk Info:
    5×100 ml