Orders LinkContactUsLinkComponent
TPH in Soil - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
TPH in Soil - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
TPH in Soil - PT, Proficiency Testing Material, 100 g
Katalogové číslo SPE026-100G
Dodavatel:   Merck
TPH in Soil - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
Katalogové číslo SPE026-100G
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
TPH in Soil - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
TPH in Soil - PT, Proficiency Testing Material, 100 g
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
6 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 g
  • Popis:
    TPH in Soil - PT
  • Typ:
    Proficiency Testing Material