Orders LinkContactUsLinkComponent
Phthalates - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
Phthalates - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
Phthalates - PT, Proficiency Testing Material, 2 mL
Katalogové číslo PE1412-2ML
Dodavatel:   Merck
Phthalates - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
Katalogové číslo PE1412-2ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Phthalates - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
Phthalates - PT, Proficiency Testing Material, 2 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 130,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    2 mL
  • Popis:
    Phthalates - PT
  • Typ:
    Proficiency Testing Material
Specifikace