Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, EPA CLP SOW OLM04 Semi-Volatile Mix solution
Supelco® Organic Reference Standard, EPA CLP SOW OLM04 Semi-Volatile Mix solution
Catalog # 47514-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organic Reference Standard, EPA CLP SOW OLM04 Semi-Volatile Mix solution
Catalog # 47514-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Koncentrace:
    2000 μg/ml each component in dichloromethane
  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Certified reference material
  • Popis:
    EPA CLP SOW OLM04 Semi-volatile mix solution
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H315 - H319 - H336 - H351
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100

Specifications

About this item

  • GHS signal: GHS08, GHS07
Caution: P202 - P261 - P264 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313