ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, EPA 8240B/8260A Matrix Spike Mix
Supelco® Organic Reference Standard, EPA 8240B/8260A Matrix Spike Mix
Catalog # 47411-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organic Reference Standard, EPA 8240B/8260A Matrix Spike Mix
Catalog # 47411-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    2500 μg/ml each component in methanol
  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Certified reference material
  • Popis:
    EPA 8240B/8260A Matrix spike mix
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H340 - H350 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS06, GHS08
Caution: P202 - P210 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311