ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, EPA 8270 Semivolatile Internal Standard Mix
Supelco® Organic Reference Standard, EPA 8270 Semivolatile Internal Standard Mix
  46866-U
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, EPA 8270 Semivolatile Internal Standard Mix
  46866-U
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    2000 μg/ml each component in methylene chloride
  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Certified reference material
  • Popis:
    EPA 8270 Semivolatile internal standard mix
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H315 - H319 - H336 - H350 - H411
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Pk Info:
    Ampule of 25 ml
  • GHS signal: GHS08, GHS09
 : P202 - P261 - P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313