Supelco® Organic Reference Standard, PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180 Solution
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331
Specifikace
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H304 - H315 - H336 - H410
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):PCB standard solution 6
- Koncentrace:In isooctane
- Bod vzplanutí:4 °C