Mono-(2-Ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate, mixture of diastereomers, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 09171-50MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:50 mg
- Čí. CAS:40321-99-1
- Vzorec:C₁₆H₂₂O₅
- Skladovací teplota:2…8 °C
- Popis:mono-(2-Ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate, ≥97,0% (HPLC)