ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Epa 506 Phthalate Mix (7 Component)
  40077-U
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, Epa 506 Phthalate Mix (7 Component)
  40077-U
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material, 1000 mug/ml each component in isooctane
  • Popis:
    EPA 506 Phthalate Mix (7 component)
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H410
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Bod vzplanutí:
    –12 °C
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
 : P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331