Supelco® Organic Reference Standard, Trans-Permethrin-(Phenoxy-D₅)
Catalog # 08979-5MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Popis:trans-Permethrin-(phenoxy-d₅)
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H302 + H332 - H317 - H410
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):trans-Permethrin-d₅; [3-(Phenoxy-d₅)phenyl]methyl trans-2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate
- Vzorec:C₂₁D₅H₁₅Cl₂O₃
- Molekulární hmotnost:396,32
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS07, GHS09
Caution: P261 - P280 - P301 + P312 + P330