Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, TCPP, mixture of isomers
Katalogové číslo 32952-100MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:13674-84-5
- Popis:TCPP, mixture of isomers
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Vzorec:C₉H₁₈Cl₃O₄P
- Molekulární hmotnost:327,57
- Bod vzplanutí:185 °C - closed cup
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS07
Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501