Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Sulfosulfuron
Catalog # 33307-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:141776-32-1
- Popis:Sulfosulfuron
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H410
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD04034670
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazol[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)urea
- Vzorec:C₁₆H₁₈N₆O₇S₂
- Molekulární hmotnost:470,48
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS09
Caution: P273 - P391 - P501