Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Quinmerac
Catalog # 36522-250MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:250 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:90717-03-6
- Popis:Quinmerac
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H413
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00145199
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
- Vzorec:C₁₁H₈ClNO₂
- Molekulární hmotnost:221,64
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifications
About this item
Caution: P273 - P501