Pesticide reference standard, Pyrithiobac, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 09163-100MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:123342-93-8
- Popis:Pyrithiobac
- Bod tání:157...163 °C
- Vzorec:C₁₃H₁₁ClN₂O₄S
- Popis:Pyrithiobac
Specifikace
O tomto produktu
Packaging: Bottomless glass bottles are inserted with fused cone.