Supelco® Organic Reference Standard, Oleamide
Catalog # 08393-25MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:301-02-0
- Popis:Oleamide
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H413
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00053638
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):cis-9,10-Octadecenoamide; cis-9-Octadecenamide; Oleic acid amide
- Vzorec:C₁₈H₃₅NO
- Molekulární hmotnost:281,48
- Skladovací teplota:–20 °C
- Bod vzplanutí:207 °C
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS07
Caution: P273 - P501