ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Methyl Heptadecanoate-D₃₃
Supelco® Organic Reference Standard, Methyl Heptadecanoate-D₃₃
Catalog # 00889-10MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Methyl Heptadecanoate-D₃₃
Catalog # 00889-10MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    10 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    1219804-81-5
  • Popis:
    Methyl heptadecanoate-d₃₃
  • Podmínky uskladnění:
    RT
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD03428281
  • M-Clarity quality level:
    MQ200
  • Synonym(s):
    Heptadecanoic acid-d₃₃ methyl ester
  • Vzorec:
    C₁₈D₃₃H₃O₂
  • Molekulární hmotnost:
    317,68
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable
Specifications
About this item
Packaging: Bottomless glass bottle contents are inside inserted fused cone.