Supelco® Organic Reference Standard, Simazine
Supplier: Merck
Certificates
About this item
- GHS signal: GHS02
Specifications
- Čí. CAS:122-34-9
- Podmínky uskladnění:RT
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00023174
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):2,4-Bis(ethylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine
- Vzorec:C₂₃H₄₄O₂
- Molekulární hmotnost:201,66
- Hustota:0,870 g/ml at 20 °C (lit.)
- Bod vzplanutí:33,0 °C - closed cup
- Bod varu:172...175 °C/0,2 mm Hg (lit.)