Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Metaflumizone
Katalogové číslo 32966-100MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:139968-49-3
- Popis:Metaflumizone
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H361fd - H362 - H373
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD08690508
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):2′-[2-(4-Cyanophenyl)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-4-(trifluoromethoxy)carbanilohydrazide
- Vzorec:C₂₄H₁₆F₆N₄O₂
- Molekulární hmotnost:506,40
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS09
Caution: P202 - P260 - P263 - P264 - P270 - P308 + P313