Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Karbutylate
Catalog # 45546-250MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:250 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:4849-32-5
- Popis:Karbutylate
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00078692
- M-Clarity quality level:MQ100
- Vzorec:C₁₄H₂₁N₃O₃
- Molekulární hmotnost:279,33
- Bod vzplanutí:Not applicable