Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Isoxaflutole
Catalog # 46437-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, analytical standard
- Čí. CAS:141112-29-0
- Popis:Isoxaflutole
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H361d - H410
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD03095707
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):5-Cyclopropyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]isoxazole
- Molekulární hmotnost:359,32
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS08, GHS09
Caution: P202 - P273 - P280 - P308 + P313 - P391 - P405