Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Isoxaben
Catalog # 36138-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:82558-50-7
- Popis:Isoxaben
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H413
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00078687
- M-Clarity quality level:MQ100
- Bod tání:175...179 °C
- Vzorec:C₁₈H₂₄N₂O₄
- Molekulární hmotnost:332,39
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifications
About this item
Caution: P273 - P501