Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Isoprothiolane
Catalog # 76547-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:50 mg
- Standard:PESTANAL®, analytical standard
- Čí. CAS:50512-35-1
- Popis:Isoprothiolane
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H302
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00210314
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Diisopropyl 2-(1,3-dithiolan-2-ylidene)malonate
- Molekulární hmotnost:290,40
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS07