Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Hexaflumuron
37902-100MG-R
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:86479-06-3
- Popis:Hexaflumuron
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H410
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01743935
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):N-[3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenylcarbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
- Vzorec:C₁₆H₈Cl₂F₆N₂O₃
- Molekulární hmotnost:461,14
- Bod vzplanutí:Not applicable
- GHS signal: GHS07, GHS09
: P273 - P391 - P501