Supelco® Organic Reference Standard, Glyceryl trinonadecanoate
Catalog # 52909-25MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:26536-13-0
- Popis:Glyceryl trinonadecanoate
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00056228
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Trinonadecanoin
- Molekulární hmotnost:933,56