Supelco® Organic Reference Standard, Glyceryl trilinoleate
Catalog # 96373-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:537-40-6
- Popis:Glyceryl trilinoleate
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H413
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00042909
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):1,2,3-Tri-(cis,cis-9,12-octadecadienoyl)glycerol; 1,2,3-Trilinoleoylglycerol; Glycerol trilinoleate; Trilinolein
- Molekulární hmotnost:879,38
- Hustota:0,925 g/ml at 20 °C (lit.)
Specifications
About this item
Caution: P273 - P501