ContactUsLinkComponent
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Formaldehyde-DNPH solution
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Formaldehyde-DNPH solution
Catalog # CRM47177
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Formaldehyde-DNPH solution
Catalog # CRM47177
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    100 μg/ml in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 ml
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material, TraceCERT®
  • Čí. CAS:
    1081-15-8
  • Popis:
    Formaldehyde-DNPH solution
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H302 + H312 + H332 - H319
  • Podmínky k odeslání:
    WICE
  • MDL čí.:
    MFCD00191364
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Formaldehyde-2,4-DNPH Solution
  • Vzorec:
    H₂C=NNHC₆H₃(NO₂)₂
  • Molekulární hmotnost:
    210,15
  • Bod vzplanutí:
    2,0 °C - Closed cup
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS07
Certifications: ISO 34:2009 and ISO/IEC 17025:2005
Caution: P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338