Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Fenpropimorph
Catalog # 36772-100MG-R
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:67564-91-4
- Popis:Fenpropimorph
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00144306
- M-Clarity quality level:MQ100
- Vzorec:C₂₀H₃₃NO
- Molekulární hmotnost:303,48
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS08, GHS07, GHS09