Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Fenhexamid
31713-100MG
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:126833-17-8
- Popis:Fenhexamid
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H411
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD03095700
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide
- Vzorec:C₁₄H₁₇Cl₂NO₂
- Molekulární hmotnost:302,20
- Bod vzplanutí:Not applicable
- GHS signal: GHS09
: P273 - P391 - P501