Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Supelco® Organic Reference Standard, Ditalimfos Solution
  32832-2ML
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Ditalimfos Solution
  32832-2ML
 :  Merck
 :  

 

  • Bal.:
    2 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    5131-24-8
  • Popis:
    Ditalimfos solution
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H302 + H312 + H332 - H319
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00055502
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Vzorec:
    C₁₂H₁₄NO₄PS
  • Molekulární hmotnost:
    299,28
  • Skladovací teplota:
    2...8 °C
  • Bod vzplanutí:
    2,0 °C - closed cup

 

 

  • GHS signal: GHS02, GHS07
 : P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338