Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Dimethylpropiothetin hydrochloride
Katalogové číslo 80828-100MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, analytical standard
- Čí. CAS:4337-33-1
- Popis:Dimethylpropiothetin hydrochloride
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00142888
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):DMSP; Dimethyl-3-propiothetin chloride; Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride
- Molekulární hmotnost:170,66