Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Dimethirimol
Catalog # 35978-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:50 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:5221-53-4
- Popis:Dimethirimol
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00129666
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):5-Butyl-2-dimethylamino-6-methylpyrimidin-4-ol
- Vzorec:C₁₁H₁₉N₃O
- Molekulární hmotnost:209,29
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable