Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Diethofencarb
Catalog # 34087-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:87130-20-9
- Popis:Diethofencarb
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H319
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00274591
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Isopropyl N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamate
- Vzorec:C₁₄H₂₁NO₄
- Molekulární hmotnost:267,32
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS07
Caution: P305 + P351 + P338