Supelco® Organic Reference Standard, Demeton-S-Methyl Solution
Katalogové číslo 34234-2ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:2 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:919-86-8
- Popis:Demeton-S-methyl solution
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H302 + H312 + H332 - H319
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00055464
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate; Methyldemetone
- Vzorec:C₆H₁₅O₃PS₂
- Molekulární hmotnost:230,29
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:2 °C
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338