Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Cyazofamid
  33874-100MG-R
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Cyazofamid
  33874-100MG-R
 :  Merck
 :  

 

  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    PESTANAL®, Analytical standard
  • Čí. CAS:
    120116-88-3
  • Popis:
    Cyazofamid
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H410
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD04112761
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    4-Chloro-1-(dimethylaminosulfonyl)-5-(p-tolyl)imidazole-2-carbonitrile
  • Vzorec:
    C₁₃H₁₃ClN₄O₂S
  • Molekulární hmotnost:
    324,79
  • Skladovací teplota:
    −20 °C
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable

 

 

  • GHS signal: GHS07, GHS09
 : P273 - P391 - P501