Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Buprofezin
Katalogové číslo 37886-100MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mg
- Standard:PESTANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:69327-76-0
- Popis:Buprofezin
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H373 - H410
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01681899
- M-Clarity quality level:MQ100
- Vzorec:C₁₆H₂₃N₃OS
- Molekulární hmotnost:305,44
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifikace
O tomto produktu
Caution: P260 - P273 - P314 - P391 - P501